Få mere at vide
Cercosporamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431659
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16431659 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16431659 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16982
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cercosporamide
CAS 131436-22-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13NO7
Mængde 1 mg
Synonym (-)-Cercosporamide
SMIL O=C(C1=C(C([C@@]23C)=C(O)C=C1O)OC2=CC(O)=C(C(C)=O)C3=O)N
Molekylvægt (g/mol) 331.28
Formel vægt 331.28
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation