Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Kogeplade, glaskeramik
Beskrivelse
- Usædvanligt glaskeramisk materiale
- Modstandsdygtig over for brud og temperaturændringer
- Fri for forvrængning
- Gennemtrængelig for ultraviolet lys og meget syrebestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Glaskeramik |
| Størrelse | 10,2 x 10,2 tommer. |
| Watt | 2000 W |
| Form | Firkant |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |