Få mere at vide
Hirschmann™ ceramus™ HF dispenser
Artikelnummer. 10658081
Volumen (metrisk):
2 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10658081
Brand: Hirschmann™ 9342300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt udviklet til dispensering af flussyre og andre aggressive medier.
  • Volumen kan justeres variabelt fra 2 til 10 ml
  • Stempel, cylinder, ventilsæder og kugler er lavet af højrent aluminiumoxidkeramik
  • Ventilfjedre lavet af platin-iridium
  • Certificeret overensstemmelse
  • Med reagenscirkulationssystem
  • Velegnet til dampsterilisering op til 121 °C
  • 45 skruegevind
  • Forsynet med 3 gevindadaptere (A 32, S 40, A 38), 1 sugeslange med omløbermøtrik, 1 udkaster og 1 monteringsnøgle
  • Med individuelt serienummer og kalibreringscertifikat
Tekniske data
Produkttype Flasketopdispenser
Certificeringer/compliance Kalibreringscertifikat, certificeret overensstemmelse
Materiale Keramik med høj renhed
Volumen (metrisk) 2 til 10 ml
Til brug med (applikation) Dispensering af aggressive medier
Til brug med (udstyr) Flaske
Inkluderer 3 gevindadaptere (A 32, S 40, A 38), 1 sugeslange med omløber, 1 udkaster, 1 monteringsnøgle, individuelt serienummer, kalibreringscertifikat
Inkrementer 0.25 mL
Model- HF
Præcision 0.6%