Få mere at vide
Hirschmann™ Ceramus™ Dispensere
Artikelnummer. 10607511
Volumen (metrisk):
0,2 til 1 ml
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 60 ml
2 til 10 ml
5 til 30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10607511
Brand: Hirschmann™ 9332000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanterer ensartet præcision og volumendispensering med reproducerbare resultater uafhængigt af brugeren. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dispensere er fremstillet af materialer af høj kvalitet for at muliggøre brug inden for et stort temperaturområde.
  • For faste og variable volumener, fra 0,2 mL til 60 mL
  • Komplet enhed kan dampsteriliseres ved 121 C °uden demontering
  • Gevind sugeslangefitting
  • Stempel lavet af højrent aluminiumoxidkeramik
  • Digital volumen konfiguration engagement, kalibreret for en levetid
  • Optimal kemisk og termisk modstand af dele, der transporterer medium
  • Individuelt kvalitetscertifikat med overensstemmelsescertifikat
Tekniske data
Produkttype Flasketopdispenser
Materiale Keramisk stempel af aluminiumoxid, Duran Glas cylinder
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Til brug med (udstyr) Flaske
Inkrementer 0.1 mL
Præcision 0.6%