Få mere at vide
Hirschmann™ Ceramus™ Dispensere
Volumen (metrisk):
0,2 til 1 ml
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 60 ml
2 til 10 ml
5 til 30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- For faste og variable volumener, fra 0,2 mL til 60 mL
- Komplet enhed kan dampsteriliseres ved 121 C °uden demontering
- Gevind sugeslangefitting
- Stempel lavet af højrent aluminiumoxidkeramik
- Digital volumen konfiguration engagement, kalibreret for en levetid
- Optimal kemisk og termisk modstand af dele, der transporterer medium
- Individuelt kvalitetscertifikat med overensstemmelsescertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Materiale | Keramisk stempel af aluminiumoxid, Duran Glas cylinder |
| Volumen (metrisk) | 10 til 60 ml |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Inkrementer | 1 mL |
| Præcision | 0.6% |