Få mere at vide
Hirschmann™ Ceramus™ Klassisk fix
Artikelnummer. 10015100
Volumen (metrisk):
1 ml
50 ml
Artikelnummer. 10015100
Brand: Hirschmann™ 9311100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En universal dispenser til flasketilslutning til væskehåndtering.
  • Universal dispenser med fast volumen
  • Certificeret overensstemmelse
  • Med keramisk stempel
  • Velegnet til dampsterilisering op til 121 °C
  • Levering komplet med A 32 mm skruegevind, 3 gevindadaptere (A 28, S 40, A 45), 1 sugeslange med omløber, 1 udkaster og 1 monteringsnøgle
  • Med individuelt serienummer og kalibreringscertifikat
Tekniske data
Nøjagtighed 0,6%
Produkttype Dispenser til flasketilbehør
Variationskoefficient 0,2%
Volumen (metrisk) 1 ml
Inkluderer Skruegevind, 3 gevindadaptere, 1 sugeslange, 1 udkaster, 1 monteringsnøgle