Få mere at vide
Hirschmann™ Ceramus™ Klassiske dispensere
Artikelnummer. 10797021
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 1 ml
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 60 ml
2 til 10 ml
5 til 30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10797021 1 til 5 ml Hver
10729521 0,2 til 1 ml Hver
10549871 0,4 til 2 ml Hver
10222611 10 til 60 ml Hver
10110241 2 til 10 ml Hver
10038720 5 til 30 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10797021 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9330000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2961.00 DKK
    2700.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 260.13 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Garanterer ensartet præcision og volumendispensering med reproducerbare resultater uafhængigt af brugeren. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Klassiske dispensere er den gennemprøvede enhed til manuel dispensering, med materialer af overlegen kvalitet, enkel håndtering og velkonstrueret brugerkomfort for at gøre laboratorierutiner nemmere.
  • For faste og variable volumener, fra 0,2mL til 60mL
  • Komplet enhed kan dampsteriliseres ved 121 C °uden demontering
  • Gevind sugeslangefitting
  • Stempel lavet af højrent aluminiumoxidkeramik
  • Digital volumen konfiguration engagement, kalibreret for en levetid
  • Optimal kemisk og termisk modstand af dele, der transporterer medium
  • Individuelt kvalitetscertifikat med overensstemmelsescertifikat
Tekniske data
Produkttype Flasketopdispenser
Materiale Keramisk stempel af aluminiumoxid, Duran Glas cylinder
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Til brug med (udstyr) Flaske
Inkrementer 0.1 mL
Præcision 0.6%