Få mere at vide
Hirschmann™ Ceramus™ Klassiske dispensere
Beskrivelse
- For faste og variable volumener, fra 0,2mL til 60mL
- Komplet enhed kan dampsteriliseres ved 121 C °uden demontering
- Gevind sugeslangefitting
- Stempel lavet af højrent aluminiumoxidkeramik
- Digital volumen konfiguration engagement, kalibreret for en levetid
- Optimal kemisk og termisk modstand af dele, der transporterer medium
- Individuelt kvalitetscertifikat med overensstemmelsescertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Materiale | Keramisk stempel af aluminiumoxid, Duran Glas cylinder |
| Volumen (metrisk) | 2 til 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Inkrementer | 0.25 mL |
| Præcision | 0.6% |