Få mere at vide
Slice™ Keramisk Utility Blade
Artikelnummer. 16483619
Artikelnummer. 16483619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.41 DKK
    220.33 DKK / Pakke med 2
    Spare 32.08 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Slice™ Ceramic Utility Blade skærer materialer effektivt, men er meget sikrere at røre ved end traditionelle klinger
  • Udskiftelig klinge
  • 2 dobbeltsidede klinger pr. pakke
  • Finger-Friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Kompatibel med Slice 10490, 10491
Tekniske data
Bladmateriale Zirconiumoxid
Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
Længde (engelsk) 2,34 tommer.
Længde (metrisk) 59.50 mm
Inkluderer 2 dobbeltsidede klinger pr. pakke
Farve Hvid
Mængde 2 Pk.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19 mm
Blade stil Spids spids