Få mere at vide
Slice™ Keramisk Utility Blade
Artikelnummer. 16473619
Skift visning
Produkttype:
Hjælpeblad, afrundet spids
Spids spids
Takket kant
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16473619 Hjælpeblad, afrundet spids
16483619 Spids spids
16463619 Takket kant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.30 DKK
    36.71 DKK / Pakke med 2
    Spare 2.59 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Slice™ Ceramic Utility Blade skærer materialer effektivt, men er meget sikrere at røre ved end traditionelle klinger
  • Udskiftelig klinge
  • 2 dobbeltsidede klinger pr. pakke
  • Finger-Friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Kompatibel med Slice 10490, 10491
Tekniske data
Produkttype Hjælpeblad, afrundet spids
Længde (engelsk) 2,34 tommer.
Længde (metrisk) 59.50 mm
Materiale Zirconiumoxid
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
Inkluderer 2 dobbeltsidede klinger pr. pakke
nr. pr. pakke 2 Pk.
Vægt (engelsk) 0,13 oz.
Vægt (metrisk) 3.6 g
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19 mm