Få mere at vide
Masterflex™ Keramik/PVDF/Keramisk serie Q Ventilløst stempelpumpehoved
Shop alle Masterflex produkterTekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 192 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Gas- og væskeoverførsel |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Mængde | 1 hv. |
| Type | Serie Q Ventilløst stempelpumpehoved |