Få mere at vide
Thermo Scientific™ Keramiske homogenisatorer til QuEChERS-sæt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
15 ml rør
2 ml rør
50 ml rør
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Keramiske homogenisatorer til at hjælpe med at accelerere homogeniseringsprocessen og øge genvinding og reproducerbarhed under din QuEChERS (hurtig, nem, billig, effektiv, robust og sikker) prøveforberedelsesworkflow. Disse homognizere kan bruges med alle vores QuEChERS ekstraktions- og oprydningssæt som supplement til den originale 2003-metode, AOAC 2007.01 Metode, EN 15662 Metode og NY/T 1380-2007 Metodeprocedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 15 ml rør |
| Type | Keramisk homogenisator |
| Mængde | 100/Pk. |