Få mere at vide
Thermo Scientific™ Keramiske homogenisatorer til QuEChERS-sæt
Artikelnummer. 17349822 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
15 ml rør
2 ml rør
50 ml rør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17349822 50 ml rør
17329822 15 ml rør
17339822 2 ml rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17349822 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60106CH50
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Bruge Thermo Scientific™ Keramiske homogenisatorer til at male og homogenisere prøver til din QuEChERS prøveforberedelsesarbejdsgang.
Bruge Thermo Scientific™ Keramiske homogenisatorer til at hjælpe med at accelerere homogeniseringsprocessen og øge genvinding og reproducerbarhed under din QuEChERS (hurtig, nem, billig, effektiv, robust og sikker) prøveforberedelsesworkflow. Disse homognizere kan bruges med alle vores QuEChERS ekstraktions- og oprydningssæt som supplement til den originale 2003-metode, AOAC 2007.01 Metode, EN 15662 Metode og NY/T 1380-2007 Metodeprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 50 ml rør
Type Keramisk homogenisator
Mængde 100/Pk.