Beskrivelse
- Fast sikkerhedskredsløb på 550 °C
- Advarselsindikator for varme overflader for at forhindre forbrændinger
- Præcis temperaturindstilling via digitalt display (LED)
- Digital fejlvisning
- Forhøjet kontrolpanel til beskyttelse mod lækkende væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Størrelse | 7 x 7 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 500 °C |
| Dybde (metrisk) | 260 mm |
| Vægt (engelsk) | 6.6 lb. |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Vægt (metrisk) | 3 kg |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Watt | 225 W |
| Elektriske krav | 230/120/100 V, 50/60 Hz, 255 w |
| Vis mere |