Få mere at vide
Ceralasertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490188
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490188 5 mg -
16467728 10 mg 10mg
16417596 100 mg -
16413707 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490188 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19323
MedChemExpress Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceralasertib
Fysisk form Solid
CAS 1352226-88-0
Farve Pink
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24N6O2S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym AZD6738
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (92.12 mM)
SMIL O=[S@@](C1(CC1)C2=NC(C3=C4C(NC=C4)=NC=C3)=NC(N5CCOC[C@H]5C)=C2)(C)=N
Molekylvægt (g/mol) 412.51
Formel vægt 412.51
Procent renhed 98.06%