missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cephradine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468646
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468646 100 mg
16452256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1156
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cephradine (Cefradine) is a broad-spectrum and orally active cephalosporin.

Cephradine is active against both gram-positive and gram-negative pathogens. Cephradine is effective in eradicating most penicillinase-producing organisms. Cephradine has been used in the research of genitourinary, gastrointestinal and respiratory tract infections, and in infections of the skin and soft tissues. Cephradine blocks solar-ultraviolet induced skin inflammation through direct inhibition of TOPK.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cephradine
CAS 38821-53-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19N3O4S
Mængde 100 mg
Synonym Cefradine SQ-11436
Opløselighedsinformation H2O : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 3.6 mg/mL (10.30 mM)
SMIL O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CCC=CC3)=O)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 349.4
Formel vægt 349.4
Procent renhed 95.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.