Få mere at vide
Cepharanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cepharanthine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1 |
| Formel vægt | 606.273 |