Få mere at vide
Cepharanthine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730639 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17730639 250 mg
17720639 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730639 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468912500
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cepharanthine
CAS 481-49-2
Mængde 250 mg
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C37H38N206
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til lysegul til beige
Renhed ≥94 %