missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cepharanthine |
| CAS | 481-49-2 |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Livsvidenskab |
| Molekylær formel | C37H38N206 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid til lysegul til beige |
| Renhed | ≥94 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?