Få mere at vide
Cephalothin, TRC
Artikelnummer. 30136414
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136414 2.5 g
30135597 5 g
17912055 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2611502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-61-7
Molekylær formel C16 H16 N2 O6 S2
Molekylvægt (g/mol) 396.44
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-, acetate (ester) (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, (6R-trans)-, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-Acetoxymethyl-7-(2-thienylacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid, 7-(Thiophene-2-acetamido)cephalosporin, 7-[2-(2-Thienyl)acetylamido]cephalosporanic acid, CT, Cefalotin, Cephalothin, Cephalotin
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cephalotin
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O6S2/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23)/t12-,15-/m1/s1
Formel vægt 396.045