Få mere at vide
Cephalothin Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefalotin Sodium |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 418.0269 |