Få mere at vide
Cephalothin sodium salt, Thermo Scientific™
A first-generation cephalosporin antibiotic
813.44 DKK - 3111.99 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 58-71-9 |
|---|---|
| Molekylær formel | C16H15N2NaO6S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.414 |
| MDL nummer | MFCD00072025 |
| InChI nøgle | VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M |
| Synonym | 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt |
| PubChem CID | 23675321 |
| ChEBI | CHEBI:3542 |
| IUPAC navn | sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| SMIL | CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15416999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65607.03 |
1g |
813.44 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15426999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65607.06 |
5g |
3111.99 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCephalothin sodium salt is used to study the mechanism of liposome encapsulated antibiotics1, strategies for co-opting β-lactamases of Gram-negative bacteria for treatment of antibiotics2, and for immunology studies in relation to antibiotics.3 It is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP6 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Kemiske identifikatorer
| 58-71-9 | |
| 418.414 | |
| VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M | |
| 23675321 | |
| sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C16H15N2NaO6S2 | |
| MFCD00072025 | |
| 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt | |
| CHEBI:3542 | |
| CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] |
Tekniske data
| Cephalothin sodium salt | |
| Odorless | |
| C16H15N2NaO6S2 | |
| 4120706 | |
| 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt | |
| VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M | |
| sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 23675321 | |
| 418.42 |
| 58-71-9 | |
| White | |
| MFCD00072025 | |
| 14,1982 | |
| Soluble in water | |
| CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] | |
| 418.414 | |
| CHEBI:3542 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-394-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0388300
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
- Cephalothin sodium salt
Signalord
- Fare
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Cefalotin sodium