Få mere at vide
Cephalothin sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16438716 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16438716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1275
MedChemExpress Cephalothin sodium is a first generation cephem antibiotic with a wide range antibacterial activity, is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Cephalothin sodium is a first generation cephem antibiotic with a wide range antibacterial activity, is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cephalothin sodium
Fysisk form Solid
CAS 58-71-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15N2NaO6S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Cefalotin sodium
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (119.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (119.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CC3=CC=CS3)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 418.42
Formel vægt 418.42
Procent renhed 97.23%