Få mere at vide
Melford Cephalothin
Beskrivelse
Cephalothin Sodium Salt er et førstegenerations cephalosporin-antibiotikum. Det hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde sig til penicillinbindende proteiner (PBP'er).
Denne forstyrrelse interfererer med de sidste stadier af peptidoglycansyntese i bakteriecellevæggen, hvilket fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse. Derudover bruges cephalothinnatriumsalt ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for cephalothin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephalothin |
| CAS | 58-71-9 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C16H15N2NaO6S2 |