missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cephalotaxine, TRC

Artikelnummer. 30366966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366966 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2610505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cephalotaxine
CAS 24316-19-6
Molekylær formel C18 H21 N O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO4/c1-21-15-9-18-4-2-5-19(18)6-3-11-7-13-14(23-10-22-13)8-12(11)16(18)17(15)20/h7-9,16-17,20H,2-6,10H2,1H3/t16-,17-,18+/m1/s1
SMIL COC1=C[C@]23CCCN2CCc4cc5OCOc5cc4[C@@H]3[C@@H]1O
IUPAC navn (2S,3S,6R)-4-methoxy-16,18-dioxa-10-azapentacyclo[11.7.0.02,6.06,10.015,19]icosa-1(20),4,13,15(19)-tetraen-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 315.36
Formel vægt 315.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.