missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cephalotaxine, MedChemExpress
Beskrivelse
Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephalotaxine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 24316-19-6 |
| Farve | Light Nude |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21NO4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (-)-Cephalotaxine ZINC19795976 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (79.27 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?