Få mere at vide
Cephalosporin C Zinc Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephalosporin C Zinc Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O8S.Zn/c1-7(20)27-5-8-6-28-14-11(13(22)19(14)12(8)16(25)26)18-10(21)4-2-3-9(17)15(23)24;/h9,11,14H,2-6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)(H,25,26);/q;+2/p-2/t9-,11-,14-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 477.0184 |