Få mere at vide
Cephalosporin 87/359(Cefoxitin Impurity H), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephalosporin 87/359(Cefoxitin Impurity H) |
| CAS | 37051-05-1 |
| Molekylær formel | C15 H15 N3 O6 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O6S2/c16-15(23)24-5-7-6-26-13-10(12(20)18(13)11(7)14(21)22)17-9(19)4-8-2-1-3-25-8/h1-3,10,13H,4-6H2,(H2,16,23)(H,17,19)(H,21,22)/t10-,13-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-3-(carbamoyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.426 |
| Formel vægt | 397.04 |