Få mere at vide
Cefaloridinmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30138125
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138125 250 mg
30135807 50 mg
30005534 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC258600250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102039-86-1
Molekylær formel C19H17N3O4S2•H2O
Molekylvægt (g/mol) 415.49
Synonym 1-[[(6R,7R)-2-Carboxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydrate;
IUPAC navn (6R,7R)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylat; Hydrate
SMIL Cc1c2c(CCC2)c(cc1)C(=O)c3c4c(cccc4)ccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cephaloridine Monohydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1
Formel vægt 433.0766
Procent renhed >95%