Få mere at vide
Cephaloridine Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephaloridine Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 433.0766 |
| Procent renhed | >95% |