Få mere at vide
MedChemExpress Cephalomannine
Artikelnummer. 16460668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16460668 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16460668 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY77554
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Cephalomannine is a Paclitaxel (HY-B0015) alkaloidal analog and isolated from most Cephalotaxus species. Cephalomannine is an orally active anti-tumor agent and can be used as a chemotherapy agent for cancer research.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 831.9 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 71610-00-9
Produkttype Natural Products
Renhed 98.38%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.21 mM)
Mål Microtubule/Tubulin