Få mere at vide
Cephaloglycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefaloglycin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O6S/c1-9(22)27-7-11-8-28-17-13(16(24)21(17)14(11)18(25)26)20-15(23)12(19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12-13,17H,7-8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26)/t12-,13-,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 405.0995 |