missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cephalexin Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 30358626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358626 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC25682550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cephalexin Sulfoxide
CAS 56193-21-6
Molekylær formel C16 H17 N3 O5 S
Mængde 50 mg
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, 5-oxide, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-8-7-25(24)15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-,25?/m1/s1
SMIL CC1=C(N2[C@@H]([C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)S(=O)C1)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-5,8-dioxo-5λ^{4}-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 363.39
Formel vægt 363.0889
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.