missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cephalexin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephalexin Sodium Salt |
| CAS | 38932-40-0 |
| Molekylær formel | C16H16N3NaO4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cephalexin Sodium, Sodium Cephalexin, Sodium (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S.Na/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t10-,11-,15-;/m1./s1 |
| SMIL | CC1=C(C(O[Na])=O)N2C([C@@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)[C@@]2([H])SC1)=O |
| IUPAC navn | sodium (6R,7R)-7-((R)-2-amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.37 |
| Formel vægt | 369.0759 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?