Få mere at vide
Cephalexin Monohydrat USP MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417891 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417891 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11417891 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215058505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00 DKK
    948.15 DKK / 5g
    Spare 47.85 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 23325-78-2 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.40 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 23325-78-2
Molekylær formel C16H19N3O5S
Molekylvægt (g/mol) 365.40
MDL nummer MFCD00167148,MFCD00056877
InChI nøgle AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Synonym 7-(d-a-Aminophenylacetamido)desacetoxycephalosporanic acid, Cefalexin monohydrate
PubChem CID 62921
ChEBI CHEBI:3535
IUPAC navn (6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyrehydrat
SMIL O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1)C2=O)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cephalexin Monohydrate
Type Cephalexin monohydrat
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Beige til hvid
Mængde 5 g
Assay Procent Noter ≥95 %
Formel vægt 365.4
Procent renhed ≥95%
Grad BP/USP
compliance-icons
Product Identifier
  • Cephalexin Monohydrate BP, USP grade
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i