Få mere at vide
Melford Cephalexin, monohydrat
Artikelnummer. 30018184
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018184 5 g
30018183 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018184 Leverandør Melford Leverandørnr. C590005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Cephalexin Monohydrate er et cephalosporin antibiotikum. Cephalexin, som et cephalosporin, hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er).
Denne interferens forstyrrer tværbindingen af peptidoglycaner i bakteriecellevæggen, hvilket fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse. Cephalexin bruges nogle gange som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for cephalexin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cephalexin
CAS 23325-78-2
Mængde 5 g
Molekylær formel C16H17N3O4S-H2O