Få mere at vide
Melford Cephalexin, monohydrat
Beskrivelse
Cephalexin Monohydrate er et cephalosporin antibiotikum. Cephalexin, som et cephalosporin, hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er).
Denne interferens forstyrrer tværbindingen af peptidoglycaner i bakteriecellevæggen, hvilket fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse. Cephalexin bruges nogle gange som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for cephalexin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cephalexin |
| CAS | 23325-78-2 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | C16H17N3O4S-H2O |