Få mere at vide
Cephaeline dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16461698 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16461698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2260
MedChemExpress Cephaeline dihydrochloride is a selective CYP2D6 inhibtor with an IC50 of 121 μM.
Cephaeline dihydrochloride is a selective CYP2D6 inhibtor with an IC50 of 121 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cephaeline dihydrochloride
CAS 5853-29-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H40Cl2N2O4
Mængde 5 mg
Synonym (-)-Cephaeline dihydrochloride NSC 32944
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (463.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (231.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL Cl[H].CC[C@@H](CN1CC2)[C@H](C[C@@]1([H])C3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)C[C@]4([H])C5=CC(OC)=C(O)C=C5CCN4.Cl[H]
Molekylvægt (g/mol) 539.53
Formel vægt 539.53
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation