Få mere at vide
Novus Biologicals™ CEP63 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18241441 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18241441 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18241441 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL109102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The CEP63 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29633 and based on accession number NM_1424. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens centrosomal protein 63kDa (CEP63), transcript variant 2, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only