Få mere at vide
MedChemExpress CEP dipeptide 1
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 816432-15-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.42 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 10 mg/mL (26.22 mM∣Need ultrasonic) |