Få mere at vide
CEP-33779, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462567 50 mg -
16439057 5 mg 5mg
16426468 10 mg 10mg
16406746 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16462567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15343
MedChemExpress CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CEP-33779
CAS 1257704-57-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N6O2S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (108.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(C2=CC=CN3C2=NC(NC4=CC=CC(N5CCN(C)CC5)=C4)=N3)C=C1)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 462.57
Formel vægt 462.57
Procent renhed 99.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease