Få mere at vide
Gilson™ CENTRY™ 117 mikrocentrifuge
Artikelnummer. p-7184387 Shop alle Gilson produkter
Type:
EU-stik
Artikelnummer. 16308601
Brand: Gilson™ 36110210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CENTRY™ 117 Microcentrifuge har en brugervenlig berøringsskærm og tilbyder en-knaps-genkaldelse af op til ni lagrede brugerdefinerede programmer. Dets proprietære luftstrømssystem sikrer temperaturstabilitet, selv ved længere kørsler, og bevarer prøvens integritet. Rotordesignet rummer enten 1,5-2,0 ml rør eller PCR-strips.
Intuitiv brug:
  • De CENTRY™ 117 mikrocentrifuge har en fuldfarve, touchscreen kontrol, der viser hastighed (rpm eller rcf), indstillet tid og resterende driftstid.
  • Programmer og gem nemt op til ni brugerdefinerede køreprogrammer, som blot er tilgængelige via en enkelt knap.
  • De CENTRY™ 117 mikrocentrifuge opnår hastigheder fra 1.000 til 13.500 rpm (100 til 16.800 xg), som kan indstilles i intervaller på 100 rpm.
  • Den indbyggede timer lader dig indstille et hvilket som helst tidspunkt fra 1 til 99 minutter.
Forbedret temperaturnøjagtighed:
  • De CENTRY™ 117 Microcentrifuge tilbyder forbedret temperaturkontrol med sit proprietære luftstrømssystem, der garanterer, at dine prøver forbliver ved konstant temperatur, selv under længere kørsler.
  • Centrifugen kan også bruges i et kølerum.
Tilpasset design:
  • Med sit kombinationsrotordesign er CENTRY™ 117 mikrocentrifuge kan rumme op til 24 1,5 til 2,0 mL rør eller 2 PCR-strips (16 x 0,2 mL) uden brug af separate adaptere, hvilket gør dette ideelt til mange laboratorier.
  • Derudover fylder dens kompakte fodaftryk mindre af din dyrebare bordplade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Maks. Hastighed 13,500 rpm
Temperaturområde 4 °C til 35 °C
Type EU-stik
Strømstyrke 0,7 A
Mål (L x B x H) Udvendig 22.86 x 30.48 x 19.7 cm
Frekvens 50/60 Hz
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis