Beskrivelse
Intuitiv brug:
- De CENTRY™ 117 mikrocentrifuge har en fuldfarve, touchscreen kontrol, der viser hastighed (rpm eller rcf), indstillet tid og resterende driftstid.
- Programmer og gem nemt op til ni brugerdefinerede køreprogrammer, som blot er tilgængelige via en enkelt knap.
- De CENTRY™ 117 mikrocentrifuge opnår hastigheder fra 1.000 til 13.500 rpm (100 til 16.800 xg), som kan indstilles i intervaller på 100 rpm.
- Den indbyggede timer lader dig indstille et hvilket som helst tidspunkt fra 1 til 99 minutter.
Forbedret temperaturnøjagtighed:
- De CENTRY™ 117 Microcentrifuge tilbyder forbedret temperaturkontrol med sit proprietære luftstrømssystem, der garanterer, at dine prøver forbliver ved konstant temperatur, selv under længere kørsler.
- Centrifugen kan også bruges i et kølerum.
Tilpasset design:
- Med sit kombinationsrotordesign er CENTRY™ 117 mikrocentrifuge kan rumme op til 24 1,5 til 2,0 mL rør eller 2 PCR-strips (16 x 0,2 mL) uden brug af separate adaptere, hvilket gør dette ideelt til mange laboratorier.
- Derudover fylder dens kompakte fodaftryk mindre af din dyrebare bordplade.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Hastighed | 13,500 rpm |
| Strømstyrke | 0,7 A |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 22.86 x 30.48 x 19.7 cm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produkttype | EU-stik |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 35 °C |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?