Få mere at vide
Gilson™ CENTRY™ 103 Minicentrifuge
Artikelnummer. 16497935 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 1,5/2 ml
Artikelnummer. Volumen
16497935 8 x 1,5/2 ml
1 options
Artikelnummer. 16497935 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F110736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 DKK
    3275.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.58 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
De CENTRY™ 103 Minicentrifuge er en nem at bruge og bærbar minicentrifuge, ideel til hurtig adskillelse af partikler fra en supernatant eller til at drive en dråbe væske ned fra væggene i mikrorør.
  • Ergonomisk design, lille fodaftryk og valgfri batteristyring gør det muligt CENTRY™ 103 Minicentrifuge til brug overalt
  • Udstyret med højkvalitets rotorer, der er lette at udskifte, som kan rumme enten mikrorør eller rør-strips
  • Nem start og afslutning styres ved blot at trykke ned på låget
  • Opnår øjeblikkeligt en fast hastighed på 6000 rpm uden justering
  • Integrerede sikkerhedsfunktioner, såsom automatisk stop efter seks minutters kontinuerlig centrifugering, klemmestik til sikring af rotorer og en rød lysstrømindikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 1,5/2 ml
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Kølet Nej
Produkttype Minicentrifuge