Få mere at vide
Gilson™ CENTRY™ 101 Plade Centrifuge
Artikelnummer. p-7184384 Shop alle Gilson produkter
Type:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16348641
Brand: Gilson™ 36117400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Proprietært swing-out rotordesign forhindrer mikropladeindhold i at spilde, hvilket øger pålideligheden af dine mikropladereaktioner. De CENTRY™ 101 Plade Centrifuge accepterer populære PCR-plader og de fleste mikroplader.
Nedsat spildrisiko:
  • De CENTRY™ 101 Plate Centrifuge tilbyder et patenteret swing-out rotordesign, der forhindrer mikropladeindholdet i at spilde ud, mens alle reaktionskomponenter koncentreres i brøndbunden, hvilket forbedrer nøjagtigheden af dine reaktioner, såsom følsomme PCR-reaktioner.
  • Rotorholderne hviler på 75° vinkel, så du kan indsætte plader uden forseglingstape eller hætter.
  • Ved hastighed løber mikropladerne lodret.
  • Den to-plade kapacitet CENTRY™ 101 Plade Centrifuge kan rumme de fleste PCR og mikroplader.
Lille, men hurtig:
  • Prøver centrifugeres ned på mindre end 20 sekunder ved 2550 rpm (600 xg).
  • Med et lille fodaftryk (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 in.), CENTRY™ 101 Plade Centrifuge passer nemt ind i emhætter og på overfyldte bænke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 2,550 rpm
Mål (L x B x H) Udvendig 23 x 26 x 19.7 cm
Type EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/230 V