Få mere at vide
Berthold Technologies Centro Mikroplade Luminometer LB 963
Artikelnummer. 31777385 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Model-:
Aliivibrio fischeri
Avanceret
Forskning
XS Høj Følsomhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
31777385 Avanceret
31777382 Forskning
31777356 XS Høj Følsomhed
31777364 Aliivibrio fischeri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31777385 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 7032515
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Let at bruge mikroplade-luminometer til glød- og flash-luminescensanalyser med lav baggrund og ubetydelig overtalning.
Centroet understøtter alle grundlæggende luminescensteknologier, herunder:
  • Flash-type luminescens
  • Gløde-type luminescens
  • Cellulær luminescens
  • Bioluminescens
  • Kemi-luminescens
Applikationer
  • Reporter-genanalyser
  • Aequorin-baseret calciumovervågning
  • ATP Bestemmelse
  • Luminescerende immunoassays (LIA, ILMA)
  • DNA-probe-analyser
  • SNP-bestemmelse
  • CALUX-analyser™
Tekniske data
Type Luminometer
Display Type Ingen skærm
Tilslutningstype USB
Detektor Lavstøj-fotomultiplikatorrør i enkeltfoton-tælletilstand
Detektionsmetode Luminescens
Detektionsgrænser <5 amol ATP
Injektionstype JET Injektorer
Volumen (metrisk) dispensering 10 til 100 μl
Farve Lysegrå
Til brug med (applikation) Luminescensanalyser
Spænding 24 VDC
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) 96-brønd-mikroplader
Højde (metrisk) 287 mm
Bredde (metrisk) 334 mm
Dybde (metrisk) 437 mm
Vægt (metrisk) 21.8 kg
Inkluderer Luminometer, strømforsyning, tilbehørssæt, brugermanual, LightCompass™ grundlæggende software
Systemkrav PC med Windows 10 eller nyere
Opbevaringskrav 0 °C til 40 °C
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Model- Avanceret