Få mere at vide
Labconco CentriZap Pro Strobe Light
Artikelnummer. 30533440 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Rotor system:
CentriVap Fordel
Artikelnummer. Rotor system
30533440 CentriVap Fordel
1 options
Artikelnummer. 30533440 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    584.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.65 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
CentriZap™ Strobe Light gør det muligt for brugere at se prøver, som om de var stationære, mens rotoren drejer, hvilket eliminerer behovet for at sætte en cyklus på pause.
  • Til brug med Labconco CentriVap Pro Vacuum Concentrators.
  • Inkluderer montering af hylster og beslag til fastgørelse på højre side af CentriVap Pro Vacuum Concentrator.
  • Forsendelsesvægt 2,0 lbs. (0,9 kg)
Tekniske data
Type Strobelys
Rotor system CentriVap Fordel