Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Vacuum Concentrator Mobile System
Artikelnummer. 10493862 Shop alle Labconco Corporation produkter
Inkluderer:
Glaslåg
Heat-Boost, glaslåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10493862
Brand: Labconco™ 7812014
CentriVap Mobile Systems kombinerer de separate koncentrator- og kuldefældekomponenter til én pladsbesparende konsol og inkluderer hjul til transport fra laboratorium til laboratorium.
Der medfølger også en rotor og opløsningsmiddelfælde CentriVap Mobile systemer. Interiøret kan rumme en vakuumpumpe— den eneste ekstra komponent, der er nødvendig for at begynde at koncentrere sig.
7812011 og 7812014 inkluderer et Schuko stik.
7812014 inkluderer valgfri Heat Boost som tillader yderligere kontrolleret varme fra OFF op til maksimalt 100 C i °trin på én grad.
  • Børstet rustfrit stål og gletscherhvidt, pulverlakeret stål udvendigt med blå accenter og fire 50,8 mm diameter hårde gummihjul. Aftageligt frontpanel giver adgang til indvendig plads til vakuumpumpe (sælges separat)
  • Glas låg
  • Låglås med sikkerhedssensor
  • Fenolfri lågpakning
  • Pulverlakeret aluminiumskammer
  • 300 watt varmelegeme
  • Mikroprocessorstyret programmering for køretid fra 1 til 999 minutter, varme fra OFF til HI (100° C) i trin på én grad, varmetid fra 1 til 999 minutter, kuldefælde til/fra og valgfri Heat Boost tænd/sluk. Hukommelsen gemmer 1 til 9 programmer.
  • LCD til visning af programnummer, aktuel og indstillet temperatur, resterende varmeovnstid, resterende driftstid, kuldefældeaktivering og valgfri Heat Boost aktivering. Når kuldefælden er aktiveret, blinker LCD-displayet Y, indtil opsamlerspolen når en driftstemperatur på -40 °C (-40 °F), hvorefter Y'et lyser konstant.
  • Kontrolpanel med RUN/STOP-knap, PREHEAT-knap, COLD TRAP-knap, valgfri HEAT BOOST-knap, indstillingspunkt SELECT-knap, øge/sænke-knapper og 3 Quick-Start knapper.
  • Centrifugalbevægelse leveret af en børsteløs motor, der er i stand til at opnå op til 1725 rpm.
  • Quick-Stop System til at stoppe vakuumpumpen, åbne ventilen for at udlufte kammeret og stoppe rotoren inden for sekunder efter tiden udløber, eller der er trykket på RUN/STOP-knappen.
  • Automatisk vakuumudløsningsventil
  • Indbygget vakuumforsinkelse gør det muligt for rotoren at opnå hastighed, før der påføres vakuum.
  • Hørbar alarm for at signalere fuldførelse af sætpunkts-driftstid.
  • 12,7 mm OD aluminiumsslangefitting til tilslutning til vakuumrør. Vakuumpumpe medfølger ikke.
  • Vakuumport med hurtig frakoblingsfitting til 6,35 mm ID-slange.
  • HCFC/CFC-frit kølesystem med 1/3 hk kompressor sænker kuldefælden til -50 °C (-58 F) °på mindre end 30 minutter.
  • 4-liters rustfri stålsamler med akryllåg med to Quick-Disconnect fittings til 12,7 mm ID slange, gummipakning og isolerende dæksel.
  • Frontmonteret opsamlerafløbsport i rustfrit stål med nylonventil og jordingsklemme.
  • Indbygget klar beholder til at rumme kemikaliefældeindsats. Udskæring i frontpanelet giver fældeovervågning med et øjeblik.
  • Inkluderer en Solvent Trap Insert 7815200 og 12-13 mm Rotor 7455100.
  • Elektrisk stik på bagsiden til at forbinde tilbehørsvakuumpumpe til systemet.
Tekniske data
Model- CentriVap Mobilsystem med Heat-Boost og glaslåg
Inkluderer Heat-Boost, glaslåg
Volumen (metrisk) 4 L
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +100 °C
Kammermateriale Korrosionsbestandigt stål
Elektriske krav 230 V 50 Hz 8 A