Få mere at vide
Labconco CentriVap Pro med glasdæksel, 230 V 50 Hz, alle 50 Hz ledninger
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Kompakt, bordpladefodaftryk
- Tryk, temperatur, rotorhastighed og driftstid kan nemt indstilles med et tryk på et par knapper og gemmes i metodemenuen. Brugeren kan også ændre alle kørselsparametre, mens programmet er i gang.
- Kan nemt se, plotte og eksportere prøvekørselsdata til analyse og publicering. CSV- og PDF-filformater understøttes.
- Et stort kammer rummer en række rotorer, herunder et udvalg, der kan dobbeltstables for øget kapacitet på op til 312 prøverør eller 6 mikrotiterplader pr. kørsel.
- Tilpas kørselsparametre, optag og download prøvedata, opsæt automatiske enhedsvarsler via Ethernet, og konfigurer enhedsindstillinger på en integreret 5-tommer platform. Fuldfarve touchskærm.
- Indbygget metodemenu til behandling af almindelige laboratorieprøvetyper. Inkluderer tilstande til småskala lyofilisering og vakuumudtørring.
- Valgfri ekstra 300 W Heat Boost øger opvarmningen af kammeret for hurtigere prøvebehandling og øget ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Epoxybelagt aluminium |
| Model- | CentriVap |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 100 °C |
| Volumen (metrisk) | Op til 50 ml |
| Inkluderer | Glaslåg |
| Kølet | Nej |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Produkttype | Vakuumkoncentrator |