Få mere at vide
Labconco™ Nedkølet CentriVap Centrifugal vakuumkoncentrator, syrefast
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12695365 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kammermateriale:
PTFE-belagt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12695365
Brand: Labconco™ 7310032
Den nedkølede CentriVap Centrifugalkoncentrator er designet til hurtigt at koncentrere flere små varmefølsomme prøver, såsom RNA og proteiner, ved hjælp af centrifugalkraft, vakuum og kontrolleret temperatur.
Nedkølet CentriVap bænkkoncentrator, syrefast, Schuko stik og stik.
Designet til hurtigt at koncentrere flere små varmefølsomme prøver, såsom RNA og proteiner, ved hjælp af centrifugalkraft, vakuum og kontrolleret temperatur. Kombinerer et kølesystem, der køler til -°4 C med et varmelegeme, der varmer °til 100 C for at opnå brugerens ønskede sætpunktstemperaturer.
  • Bænk top
  • Syrebestandig
  • Schuko stik og stik
  • Elforsyning 230 V, 50/60 Hz
Tekniske data
Certificeringer CE mærket
Forsendelsesvægt (engelsk) 108.0 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 49.0 kg
Spænding 300 V
Kammermateriale PTFE-belagt
Længde (engelsk) 14,3 tommer
Højde (engelsk) 16,6 tommer.
Højde (metrisk) 42.2 cm
Længde (metrisk) 36.3 cm
Stiktype Schuko
Bredde (metrisk) 55.1 cm
Bredde (engelsk) 21,7 tommer
Dimensioner (L x B x H) 14,3 x 21,7 x 16,6 tommer. (36,3 x 55,1 x 42,2 cm)